Merck
325473
Sigma-Aldrich
二氧化硒
reagent grade, powder, 98%
别名:
NSC 56753, 氧化硒
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$93.70
100 G
$164.00
500 G
$446.00
$93.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$93.70
100 G
$164.00
500 G
$446.00
About This Item
线性分子式:
SeO2
CAS号:
分子量:
110.96
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
powder
化驗:
98%
$93.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等級
reagent grade
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 157 °C)
化驗
98%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: oxidant
顏色
off-white to pink
mp
315 °C (subl.) (lit.)
SMILES 字串
O=[Se]=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
InChI 密鑰
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
二氧化硒 (SeO 2 ) 主要用于氧化 α-邻近双键的亚甲基碳原子形成烯丙基羟基衍生物。[1]
其他应用:
  • SeO 2 叔丁基过氧化氢存在下与烯烃反应生成烯丙醇,而不形成重排或脱水副产物。[2]该试剂系统也可用于乙炔脂肪酸酯的氧化反应。[1]
  • SeO 2 可用于 1,3,5-环庚三烯氧化生成托品酮。[3]
  • 哌啶并吲哚与 SeO 2 氧化形成 2-酰基或 3-酰基-吲哚或全芳香族 β-碳化硅,具体取决于起始物料。[4]
  • SeO 2 与三甲基氯硅烷反应在原位生成二氯化硒 ,它是一种有效的醇氯化试剂。该试剂是氯化亚砜和其他氯化试剂的更好替代品。[5]
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Selenium dioxide catalyzed conversion of alcohols to alkyl chlorides by chlorotrimethylsilane.
Lee J G and Kang K K
The Journal of Organic Chemistry, 53(15), 3634-3637 (1988)
Oxidation reactions of acetylenic fatty esters with selenium dioxide/tert-butyl hydroperoxide.
Jie M S L K, et al.
Lipids, 32(10), 1119-1123 (1997)
Tropone. Selenium Dioxide Oxidation of 1, 3, 5-Cycloheptatriene.
Radlick P.
The Journal of Organic Chemistry, 29(4), 960-960 (1964)
Selenium dioxide oxidations in the indole area. Synthesis of β-carboline alkaloids.
Cain M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 105(4), 907-913 (1983)
Allylic oxidation of olefins by catalytic and stoichiometric selenium dioxide with tert-butyl hydroperoxide.
Umbreit M A and Sharpless K B
Journal of the American Chemical Society, 99(16), 5526-5528 (1977)