Merck
324973
Sigma-Aldrich
5-甲基-2′-脱氧胞苷
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15N3O4
CAS号:
分子量:
241.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
光學活性
[α]25/D +63°, c = 1 in 1 M NaOH
mp
217-219 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N=C1N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)