Merck
324698
Sigma-Aldrich
4-氨基-3-硝基苯甲腈
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H3(NO2)CN
CAS号:
分子量:
163.13
Beilstein:
778939
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
159-162 °C (lit.)
官能基
nitrile
nitro
SMILES 字串
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C#N
InChI
1S/C7H5N3O2/c8-4-5-1-2-6(9)7(3-5)10(11)12/h1-3H,9H2
InChI 密鑰
JAHADAZIDZMHOP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)