Merck
324485
Sigma-Aldrich
二氯甲基二异丙氧基硼烷
97%
别名:
二异丙基(二氯甲基)硼酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2CHB[OCH(CH3)2]2
CAS号:
分子量:
212.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: reductant
密度
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)OB(OC(C)C)C(Cl)Cl
InChI
1S/C7H15BCl2O2/c1-5(2)11-8(7(9)10)12-6(3)4/h5-7H,1-4H3
InChI 密鑰
XHOSKSMGPJTTSE-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Formation of carbon-carbon and carbon-heteroatom bonds
  • Solid phase synthesis of aminoboronic acids as potent inhibitors of the hepatitis C virus NS3 proteinase
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Organometallics, 5, 1465-1465 (1986)