Merck
324302
Sigma-Aldrich
2-肼基苯甲酸 盐酸盐
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NNHC6H4CO2H · HCl
CAS号:
分子量:
188.61
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
powder
mp
185 °C (dec.) (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.NNc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11;/h1-4,9H,8H2,(H,10,11);1H
InChI key
ZGNNOFKURIXXRF-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)