Merck
324175
Sigma-Aldrich
2-噻吩基氰铜酸锂 溶液
0.25 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3CuLiNS
分子量:
179.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
濃度
0.25 M in THF
密度
0.895 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Li]N=C=[Cu]c1cccs1
InChI
1S/C4H3S.CN.Cu.Li/c1-2-4-5-3-1;1-2;;/h1-3H;;;/q;-1;;+1
InChI 密鑰
BDZYNOMLDVYLHW-UHFFFAOYSA-N
一般說明
要了解更多信息,请访问 Bruce Lipshutz 教授的教授和产品门户网站
應用
用于制备高阶铜酸盐的试剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Aldrichimica Acta, 20, 58-58 (1987)
相关内容
Prof. Bruce Lipshutz and co-workers have developed designer surfactants to allow several classes of transformations (e.g. Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, 1,4-Addition to Enones, etc.) to be performed in water.