Merck
320293
Sigma-Aldrich
硫酸二甲酯
≥99%
别名:
二甲基硫酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2SO2
CAS号:
分子量:
126.13
Beilstein:
635994
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
4.3 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.7 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥99%
形狀
liquid
自燃溫度
923 °F
折射率
n20/D 1.386 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
密度
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
InChI 密鑰
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
硫酸二甲酯是强甲基化试剂,可用于羧酸、醇、酚、内酰胺、肟、羟胺和氢过氧化物的甲基化。可作为试剂,制备 N-甲基烷基胺、芳基取代胺、酰胺和季铵盐。硫酸二甲酯也用于含硫化合物的甲基化反应,合成硫化物和硫鎓离子。
还能作为试剂,用于:       
  • 由甲基丙烯酸-2-二甲氨基乙酯季铵化制备丙烯酸季铵盐单体,该单体可作为强效的抗菌剂       
  • 与二甲基亚砜一起,通过形成三甲基硫鎓阳离子,从醛和酮合成环氧化物。      
  • 通过甘油甲基化制备柴油的含氧添加剂
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
181.4 °F - closed cup
閃點(°C)
83 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Fieser and Fieser: Reagents For Organic Synthesis
Fieser, Mary and March, Jerry
Fieser and Fieser's Reagents for Organic Synthesis, 16 (1993)
Synthesis of antibacterial polymers from 2-dimethylamino ethyl methacrylate quaternized by dimethyl sulfate
Zuo Huajiang, et al.
Polymer Journal, 42(9), 766-771 (2010)
Generation of trimethylsulfonium cation from dimethyl sulfoxide and dimethyl sulfate: implications for the synthesis of epoxides from aldehydes and ketones
Forrester J, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, (18), 2289-2291 (1995)
Dimethyl Sulfate.
Merriman G.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Dimethyl Sulfate
Merriman G
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)