Merck
318558
Sigma-Aldrich
3-(三甲基硅基)丙炔醇
99%
别名:
3-(三甲基硅基)-2-丙炔-1-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiC≡CCH2OH
CAS号:
分子量:
128.24
Beilstein:
1902505
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
76 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C#CCO
InChI
1S/C6H12OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h7H,5H2,1-3H3
InChI 密鑰
ZVGCJDPEKKEYES-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
152.6 °F - closed cup
閃點(°C)
67 °C - closed cup