Merck
318361
Sigma-Aldrich
(1S)-(-)-樟脑内磺酰亚胺
99%
别名:
(1S)-(-)-10,10-二甲基-3-硫杂-4-氮杂三环[5.2.1.01,5]癸-4-烯-3,3-二氧化物, (3aS)-(-)-4,5,6,7-四氢-8,8-二甲基-3H-3a,6-亚甲基-2,1-苯并异噻唑基-2,2-二氧化物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$69.60
$69.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$69.60
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15NO2S
CAS号:
分子量:
213.30
Beilstein:
85296
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$69.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
99%
旋光性
[α]19/D −34°, c = 1 in chloroform
mp
228-230 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1(C)C2CC[C@]13CS(=O)(=O)N=C3C2
InChI
1S/C10H15NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7H,3-6H2,1-2H3/t7?,10-/m1/s1
InChI key
ZAHOEBNYVSWBBW-OMNKOJBGSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)