Merck
318027
Sigma-Aldrich
邻苯二甲酸-3,4,5,6-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
别名:
酞酸-苯基-d4
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D4-1,2-(CO2H)2
CAS号:
分子量:
170.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
产品318027是客户指定产品,不在网上销售。 联系技术服务部门
同位素纯度
≥98 atom % D
方案
≥98% (CP)
表单
solid
mp
210-211 °C (lit.)
质量偏移
M+4
SMILES字符串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(O)=O)c(c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
InChI key
XNGIFLGASWRNHJ-RHQRLBAQSA-N
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)