Merck
317322
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1-苯基-1-丁醇
97%
别名:
(S)-(-)-α-丙基苯甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CH(C6H5)OH
CAS号:
分子量:
150.22
Beilstein:
2043698
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
方案
97%
旋光性
[α]21/D −48.6°, c = 5 in chloroform
光学纯度
ee: 99% (GLC)
沸点
120 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
SMILES字符串
CCC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8,10-11H,2,6H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI key
HQRWWHIETAKIMO-JTQLQIEISA-N
WGK
WGK 3
闪点(°F)
217.4 °F - closed cup
闪点(°C)
103 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)