311367
别名:
对苯二甲氰
311367-1G
$452.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
41413
2,6-二甲基苯基异腈
262242
对苯二异氰酸酯
594458
4-甲氧基苯异腈
298433
硫化二氯硼烷甲基络合物
117706
苯乙炔
D138401
丁炔二酸二甲酯
206504
4-乙炔基甲苯
D76722
对苯二腈
260630
叔丁基异氰酸酯
667617
1,4-二胺萘
100
97%
solid
160 °C (dec.) (lit.)
[C-]#[N+]c1ccc(cc1)[N+]#[C-]
1S/C8H4N2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H
IXACFSRTSHAQIX-UHFFFAOYSA-N
Chemical Building Blocks
Organic Building Blocks
Warning
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 1
258555
对苯二异硫氰酸酯