Merck
308935
Sigma-Aldrich
2,2′-亚氨基二苯甲酸
95%
别名:
二苯胺-2,2′-二羧酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$167.00
$167.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$167.00
About This Item
线性分子式:
HN(C6H4CO2H)2
CAS号:
分子量:
257.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$167.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
95%
mp
298 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)c1ccccc1Nc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H11NO4/c16-13(17)9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)14(18)19/h1-8,15H,(H,16,17)(H,18,19)
InChI key
ZFRNOTZQUGWMQN-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)