Merck
308463
Sigma-Aldrich
碲酸
98%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$334.00
100 G
$984.00
$334.00
国内现货,预计发货时间2025年4月14日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$334.00
100 G
$984.00
About This Item
线性分子式:
H6TeO6
CAS号:
分子量:
229.64
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$334.00
国内现货,预计发货时间2025年4月14日详情
获取大包装报价
方案
97.5-102.5%
98%
SMILES字符串
O[Te](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H6O6Te/c1-7(2,3,4,5)6/h1-6H
InChI key
FXADMRZICBQPQY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Telluric acids exist in both cubic and monoclinic crystalline forms.1 It may be prepared by treating tellurium and tellurous acid with strong oxidants.[1]
包装
Packaged in glass bottles
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Wiberg E and Wiberg N
Inorganic Chemistry null