Merck
308064
Sigma-Aldrich
三甲硅氧基-2-呋喃
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$240.00
5 G
$609.00
$240.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$240.00
5 G
$609.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H12O2Si
CAS号:
分子量:
156.25
Beilstein:
1423066
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$240.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
沸点
34-35 °C/9 mmHg (lit.)
密度
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[Si](C)(C)Oc1ccco1
InChI
1S/C7H12O2Si/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-7/h4-6H,1-3H3
InChI key
ILBCDLOQMRDXLN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
64.4 °F - closed cup
闪点(°C)
18 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Carlos Silva López et al.
The Journal of organic chemistry, 70(9), 3654-3659 (2005-04-23)
[reaction: see text] A comprehensive scan of the transition state space for the reaction of 2-(trimethylsiloxy)furan and methacrolein (24 combinations) offered a satisfactory explanation of the high like diastereoselectivity obtained experimentally in the Mukaiyama vinylogous aldol reaction of these and