Merck
307327
Sigma-Aldrich
1,4,10-三氧杂-7,13-二氮杂-环十五烷
97%
别名:
Kryptofix® 21
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H22N2O3
CAS号:
分子量:
218.29
Beilstein:
607391
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
88-91 °C (lit.)
SMILES 字串
C1COCCNCCOCCOCCN1
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
InChI 密鑰
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3