Merck
595756
Sigma-Aldrich
10-溴蒽-9-硼酸
别名:
10-Bromoanthracen-9-boronic acid, 9-Bromoanthracen-10-boronic acid, 9-Bromoanthracene-10-boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H10BBrO2
分子量:
300.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
165-169 °C (lit.)
SMILES 字串
OB(O)c1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13
InChI
1S/C14H10BBrO2/c16-14-11-7-3-1-5-9(11)13(15(17)18)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,17-18H
InChI 密鑰
FAVOIVPFJSKYBE-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Palladium-catalyzed 1,4-addition reactions