Merck
307076
Sigma-Aldrich
4'-甲基乙酰苯胺
99%
别名:
乙酰对甲苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CONHC6H4CH3
CAS号:
分子量:
149.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品307076,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
化驗
99%
bp
307 °C (lit.)
mp
149-151 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)Nc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
YICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
應用
4′-甲基乙酰苯胺已用于合成稳定的结晶磷内鎓盐[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
An efficient synthesis of stable phosphorus ylides derived from triphenylphosphine, dialkyl acetylenedicarboxylates, and an NH-Acid.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 181(4), 865-877 (2006)