Merck
305715
Sigma-Aldrich
(-)-α-蒎烯
99%, optical purity ee: 97% (GLC)
别名:
(1S)-(-)-α-蒎烯, (1S,5S)-2,6,6-三甲基双环[3.1.1]庚-2-烯, (1S,5S)-2-蒎烯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$39.60
25 G
$188.00
$39.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$39.60
25 G
$188.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16
CAS号:
分子量:
136.23
Beilstein:
1903790
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
eCl@ss:
39011007
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$39.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
蒸汽密度
4.7 (vs air)
蒸汽压
~3 mmHg ( 20 °C)
方案
99%
表单
liquid
旋光性
[α]20/D −50.7°, neat
光学纯度
ee: 97% (GLC)
自燃温度
491 °F
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
沸点
155-156 °C (lit.)
mp
-64 °C (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI key
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
(−)-α-蒎烯可用作以下物质的制备前体:
  • 二氯[(1R,2S,3R,5R)-2,6,6-三甲基二环[3.1.1]庚-3-基]硼烷通过原位还原和氢化反应。[1]
  • α通过使用羰基钼催化剂负载的聚合物进行环氧化而得到的-蒎烯氧化物。[2]
  • 二异松蒎基硼烷(Ipc2BH),用于不对称氢化硼化前手性烯烃。[3]
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
88.3 °F
闪点(°C)
31.3 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Hydroboration. 93. Convenient Conversion of Optically Pure 2-Organylapopinenes into the (2-Organylapoisopinyl) dihaloboranes Potentially Valuable for Asymmetric Synthesis via Chiral Organoboranes
Dhokte UP and Brown HC
Organometallics, 15(16), 3504-3508 (1996)
Versatile α-pinene-based borane reagents for asymmetric syntheses
Brown HC and Ramachandran PV
Journal of Organometallic Chemistry, 500(1-2), 1-19 (1995)
Epoxidation of alkenes by a highly reusable and efficient polymer-supported molybdenum carbonyl catalyst
Grivani G, et al.
Catalysis Communications, 6(6), 375-378 (2005)