Merck
304344
Sigma-Aldrich
4-氯-3-碘三氟甲苯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(I)CF3
CAS号:
分子量:
306.45
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
58-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C7H3ClF3I/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H
InChI 密鑰
SSLWFPKNYZEOTH-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride may be used in chemical synthesis.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter