Merck
303852
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-甲基丁基磺酸甲酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SO3CH2CH(CH3)C2H5
分子量:
166.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +2.7°, neat
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[C@H](C)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S/c1-4-6(2)5-9-10(3,7)8/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1
InChI 密鑰
BANBAERELZGEAJ-LURJTMIESA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves