化驗
97%
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
64-66 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)CCBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-7-4(6)2-3-5/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
KQEVIFKPZOGBMZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
3-溴丙酸甲酯用于螺环烷基 γ-的合成-内酯、频哪醇和前所未有的 3-(1-羟基环烷基)-l-氧杂螺 [ n,m ] 烷基-2-酮 。
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
167.0 °F - closed cup
閃點(°C)
75 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Samarium diiodide promoted spirolactonization of cycloalkanones.
Tetrahedron, 47(34), 7037-7044 (1991)