Merck
303771
Sigma-Aldrich
丙基磺酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$214.00
$214.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 ML
$214.00
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2SO2Cl
CAS号:
分子量:
142.60
Beilstein:
1747500
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$214.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
蒸汽密度
4.9 (vs air)
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.453 (lit.)
沸点
78-79 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H7ClO2S/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H2,1H3
InChI key
KPBSJEBFALFJTO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
1-Propanesulfonyl chloride was used in synthesis of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkanesulfonate ionic liquids.[1]
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
206.6 °F - closed cup
闪点(°C)
97 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Marijana Blesic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(39), 8939-8948 (2010-05-08)
A set of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkanesulfonate ionic liquids, [C(n)mim][C(k)SO(3)], formed by the variation of the alkyl chain lengths both in the cation and the anion (n = 1-6, 8, or 10; k = 1-4, or 6), was synthesised, with sixteen of