About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11NO · HCl
CAS号:
分子量:
137.61
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥98.0% (GC)
旋光性
[α]/D -6.5±1.5°, c = 1 in methanol
杂质
≤2.5% water
SMILES字符串
Cl[H].O[C@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c7-5-2-1-3-6-4-5;/h5-7H,1-4H2;1H/t5-;/m0./s1
InChI key
VLECDMDGMKPUSK-JEDNCBNOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3