Merck
301361
Sigma-Aldrich
5,6-异亚丙基-L-抗坏血酸
98%
别名:
(+)-5,6-O-异亚丙基-L-抗坏血酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$82.20
$82.20
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$82.20
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12O6
CAS号:
分子量:
216.19
Beilstein:
86893
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$82.20
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
旋光性
[α]19/D +25.3°, c = 1 in H2O
mp
210 °C (dec.) (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@H]2OC(=O)C(O)=C2O
InChI
1S/C9H12O6/c1-9(2)13-3-4(15-9)7-5(10)6(11)8(12)14-7/h4,7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,7+/m0/s1
InChI key
POXUQBFHDHCZAD-MHTLYPKNSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)