299693
别名:
Nonanedioyl chloride, Nonanedioyl dichloride, 壬二酰氯
299693-25G
$163.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
236365
癸二酰氯
165212
己二酰氯
246379
壬二酸
151386
富马酰氯
251313
1,7-庚二酰氯
171158
硬酯酰氯
156957
己酰氯
S3252
异辛酸亚锡
270970
吡啶
107395
苯乙醛
98%
liquid
n20/D 1.467 (lit.)
166 °C/18 mmHg (lit.)
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
acyl chloride
ClC(=O)CCCCCCCC(Cl)=O
1S/C9H14Cl2O2/c10-8(12)6-4-2-1-3-5-7-9(11)13/h1-7H2
HGEVGSTXQGZPCL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Chemical Building Blocks
Organic Building Blocks
Danger
Skin Corr. 1B
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 7
177504
十六烷二酸
D1009
十二烷二酸
D13208
1,4-二氨基丁烷
221015
草酰氯