Merck
298719
Sigma-Aldrich
2-氧代-1-环庚烷甲酸甲酯
99%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$189.00
25 G
$758.00
$189.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$189.00
25 G
$758.00
About This Item
线性分子式:
C7H11(O)CO2CH3
CAS号:
分子量:
170.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$189.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
99%
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
112-114 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES 字串
COC(=O)C1CCCCCC1=O
InChI
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)7-5-3-2-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
BLNHITXSJKCQGZ-UHFFFAOYSA-N
應用
Methyl 2-oxo-1-cycloheptanecarboxylate was used in preparation of:
  • hydroxycoumarins via Pechmann condensation with polyphenols[1]
  • 3-hydroxy-6,7,8,9,10,11-hexahydrocyclohepta[c]chromen-6-one[1]
  • 3-hydroxy-4-methyl-6,7,8,9,10,11-hexahydrocyclohepta[c]chromen-6-one[1]
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Modified coumarins. 12. Synthesis of 3, 4-cycloannelated coumarin ?-d-glucopyranosides.
Garazd YL, et al.
Chemistry of Natural Compounds, 40(1), 6-12 (2004)