Merck
295442
Sigma-Aldrich
氢硫酸
≥99.5%
别名:
Dihydrogen monosulfide, Hydrosulfuric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
H2S
CAS号:
分子量:
34.08
Beilstein:
3535004
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
1.19 (15 °C, vs air)
品質等級
蒸汽壓力
252 psi ( 21 °C)
化驗
≥99.5%
自燃溫度
500 °F
expl. lim.
6 %
bp
−60 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
SMILES 字串
S
InChI
1S/H2S/h1H2
InChI 密鑰
RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硫化氢作为元素硫的前体,用于有机硫化合物的生产。
應用
硫化氢气体可用于以下应用:
  • 作为硫来源合成硫化银纳米粒子(Ag2S NPs)。
  • 作为配体与钌胺形成配位络合物。
  • 用作评估聚苯胺基气体H2S传感器性能的测试化合物。
包裝
以碳钢气阀瓶形式提供,并配备CGA180M/CGA110F针阀。
与以下装置兼容:
  • Aldrich®气阀瓶站系统
  • Aldrich®气阀瓶气体调节阀
其他說明
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
排氣閥
产品编号
说明
价格
軟管倒鉤
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Printed hydrogen sulfide gas sensor on paper substrate based on polyaniline composite.
Sarfraz J
Thin Solid Films, 534, 621-628 (2013)
Silver sulfide nanoparticle assembly obtained by reacting an assembled silver nanoparticle template with hydrogen sulfide gas.
Chen R
Nanotechnology, 19(45), 455604-455604 (2008)
Hydrogen sulfide
Pouliquen F, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Fabrication of polyaniline-based gas sensors using piezoelectric inkjet and screen printing for the detection of hydrogen sulfide.
Crowley K
IEEE Sensors Journal, 10(9), 1419-1426 (2010)
Amine Ruthenium complexes of hydrogen sulfide and related sulfur ligands.
Kuehn CC
Journal of the American Chemical Society, 98(3), 689-702 (1976)