Merck
294977
Sigma-Aldrich
空气
dry
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142100
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽密度
1 (vs air)
杂质
≤10 ppm water
沸点
−189 °C (lit.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
其他说明
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形图
Gas cylinder
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Press. Gas Compr. Gas
储存分类代码
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)