Merck
294756
Sigma-Aldrich
碘甲烷-13C,d3
99.5 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
别名:
甲基碘-13C,d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CD3I
CAS号:
分子量:
145.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
产品294756监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
蒸汽密度
4.89 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
332 mmHg ( 20 °C)
同位素純度
99 atom % 13C
99.5 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
包含
copper as stabilizer
技術
protein expression: suitable
bp
42 °C (lit.)
mp
-66.5 °C (lit.)
密度
2.340 g/mL at 25 °C
應用
environmental
質量偏移
M+4
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H][13C]([2H])([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1D3
InChI 密鑰
INQOMBQAUSQDDS-KQORAOOSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)