Merck
294462
Sigma-Aldrich
4-碘-D-苯丙氨酸
97%
别名:
DL-对碘苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C9H10NO2I
CAS号:
分子量:
291.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]25/D −22°, c = 1 in 1 N HCl: ethanol, 1:1
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
251 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N[C@H](Cc1ccc(I)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10INO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
PZNQZSRPDOEBMS-MRVPVSSYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)