Merck
293059
Sigma-Aldrich
丙二酸二乙酯-d2
98 atom % D
别名:
1,3-Diethyl propanedioate-2,2-d2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD2(CO2C2H5)2
CAS号:
分子量:
162.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.13
产品293059是客户指定产品,不在网上销售。 联系技术服务部门
同位素纯度
98 atom % D
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.4134 (lit.)
沸点
199 °C (lit.)
mp
-51--50 °C (lit.)
密度
1.068 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+2
SMILES字符串
[2H]C([2H])(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5D2
InChI key
IYXGSMUGOJNHAZ-BFWBPSQCSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
212.0 °F - closed cup
闪点(°C)
100 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)