Merck
291943
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基甲酰胺-羰基-13C
99 atom % 13C
别名:
N,N-二甲基甲酰-13C-胺
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$932.00
$932.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 G
$932.00
About This Item
线性分子式:
H13CON(CH3)2
CAS号:
分子量:
74.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$932.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.429 (lit.)
沸点
153 °C (lit.)
mp
-61 °C (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[H][13C](=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i3+1
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-LBPDFUHNSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
136.4 °F - closed cup
闪点(°C)
58 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)