Merck
291862
Sigma-Aldrich
4-硝基茴香硫醚
technical grade
别名:
4-硝基硫代苯甲醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4SCH3
CAS号:
分子量:
169.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
等級
technical grade
mp
66-69 °C (lit.)
68-72 °C (lit.)
SMILES 字串
CSc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2S/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
NEZGPRYOJVPJKL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)