濃度
50 wt. % suspension in toluene
bp
400 °C (lit.)
mp
210 °C (lit.)
SMILES 字串
N[Na]
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
InChI 密鑰
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
酰胺钠是一种用于有机合成的无机化合物,通常可通过在氨气中加热金属钠进行制备。它可用诸如如脱卤、脱质子化、离子链的阴离子聚合以及酮的裂解等有机反应。
應用
用于以下反应的试剂:
烯丙基胺和酰胺的合成
抗菌药物的合成
聚集活化与杂环化学
氯化二苯基碘苯基化
烯丙基胺和酰胺的合成
抗菌药物的合成
聚集活化与杂环化学
氯化二苯基碘苯基化
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.2 °F - closed cup
閃點(°C)
4 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Sodium Amide
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Journal of Heterocyclic Chemistry, 48, 149-152 (2010)
Organic & biomolecular chemistry, 9(8), 2743-2750 (2011-03-08)
Stannylated allylic carbonates are suitable substrates for Pd-catalyzed allylic aminations. In DMF and with [allylPdCl](2) as catalyst the stannylated allyl amines formed can be directly coupled with electrophiles according to the Stille protocol, giving rise to highly functionalized building blocks
Tetrahedron, 50, 11903-11920 (1994)
Organic Syntheses, 51, 128-132 (1971)