方案
99%
mp
86-89 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)OC(c1ccccc1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C10H9Cl3O2/c1-7(14)15-9(10(11,12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3
InChI key
JKRWZLOCPLZZEI-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2