Merck
290556
Sigma-Aldrich
3-(三氟甲基)溴苄
98%
别名:
α′-溴-α,α,α-三氟-间二甲苯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$54.70
25 G
$124.00
$54.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$54.70
25 G
$124.00
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4CH2Br
CAS号:
分子量:
239.03
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$54.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
折射率
n20/D 1.492 (lit.)
沸点
69 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.565 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
bromo
fluoro
SMILES字符串
FC(F)(F)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChI key
MYYYZNVAUZVXBO-UHFFFAOYSA-N
应用
3-(三氟甲基)溴苄已用于制备氟鼠灵(Flocoumafen)[1]
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
190.4 °F - closed cup
闪点(°C)
88 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthetic approaches and biological activities of 4-hydroxycoumarin derivatives.
Jung J-C and Park O-S.
Molecules (Basel), 14(11), 4790-4803 (2009)