Merck
290424
Sigma-Aldrich
2,5-二氟苯乙酸
95%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$75.10
$75.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$75.10
About This Item
线性分子式:
F2C6H3CH2CO2H
CAS号:
分子量:
172.13
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$75.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
95%
mp
126-128 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
fluoro
SMILES字符串
OC(=O)Cc1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI key
FKCRTRYQHZHXES-UHFFFAOYSA-N
应用
2,5-Difluorophenylacetic acid has been used in the synthesis of 2,2-dimethyl-4-(2,5-difluorophenyl)-5-[4-(aminosulfonyl)phenyl]-3(2H)-furanone[1].
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of 2,2-Dimethyl-4- (2,5-difluorophenyl) -5- [4- (aminosulfonyl) phenyl] -3 (2H) -furanone.
Ocean W.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 44(2), 138-140 (2013)