Merck
290416
Sigma-Aldrich
2,3-二氟苯乙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2C6H3CH2CO2H
分子量:
172.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
116-119 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
fluoro
SMILES字符串
OC(=O)Cc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-3-1-2-5(8(6)10)4-7(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI key
UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
应用
2,3-Difluorophenylacetic acid may be used in chemical synthesis.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)