Merck
288918
Sigma-Aldrich
3,4,5-三甲基-2-吡咯羧酸叔丁酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H19NO2
CAS号:
分子量:
209.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
chunks
mp
139-141 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
Cc1[nH]c(C(=O)OC(C)(C)C)c(C)c1C
InChI
1S/C12H19NO2/c1-7-8(2)10(13-9(7)3)11(14)15-12(4,5)6/h13H,1-6H3
InChI 密鑰
JPUCLUDOOSRGFH-UHFFFAOYSA-N
應用
tert-Butyl 3,4,5-trimethyl-2-pyrrolecarboxylate may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)