Merck
286702
Sigma-Aldrich
甲瓦龙酸内酯
97%
别名:
β-羟基-β-甲基-δ-戊内酯, (±)-β-羟基-β-甲基-δ-戊内酯, (±)-3-羟基-3-甲基 δ-戊内酯, (±)-Mevalonic acid lactone, (±)-甲瓦龙酸内酯, (±)-甲羟戊酸内酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O3
CAS号:
分子量:
130.14
Beilstein:
80960
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
价格与库存信息目前不能提供
方案
97%
折射率
n20/D 1.473 (lit.)
沸点
145-150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1(O)CCOC(=O)C1
其他说明
含甲瓦龙酸
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)