Merck
285056
Sigma-Aldrich
2-氟-5-三氟甲基苯胺
97%
别名:
3-氨基-4-氟三氟甲苯, 4-氟-3-氨基三氟甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CF3)NH2
CAS号:
分子量:
179.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
沸点
155 °C (lit.)
密度
1.378 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
fluoro
SMILES字符串
Nc1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F4N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI key
DRKWGMXFFCPZLW-UHFFFAOYSA-N
应用
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline may be used in chemical synthesis studies.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
158.0 °F - closed cup
闪点(°C)
70 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)