Merck
284726
Sigma-Aldrich
反-5-癸烯醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)4OH
CAS号:
分子量:
156.27
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
方案
97%
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
沸点
113-118 °C/11 mmHg (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H]\C(CCCC)=C(\[H])CCCCO
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3/b6-5+
InChI key
WYPQHXVMNVEVEB-AATRIKPKSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
143.6 °F - closed cup
闪点(°C)
62 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)