Merck
281611
Sigma-Aldrich
泰莫西芬
96%
别名:
(Z)-1-(对二甲基氨基乙氧基苯基)-1,2-二苯基-1-丁烯, (Z)-2-[4-(1,2-二苯基-1-丁烯)苯氧基]-N,N-二甲基乙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C(C2H5)=C(C6H5)C6H4OCH2CH2N(CH3)2
CAS号:
分子量:
371.51
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
96%
mp
97-98 °C (lit.)
SMILES 字串
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
InChI 密鑰
NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
基因資訊
human ... ESR1(2099)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
蛋白激酶 C 抑制剂。诱发人类恶性神经胶质瘤细胞系的细胞凋亡。他莫昔芬及其代谢产物 4-羟基他莫昔芬是选择性雌激素反应调节剂 (SERM),在乳腺中用作雌激素拮抗剂。阻止乳腺肿瘤细胞中雌二醇刺激的 VEGF 的产生。
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)