Merck
281565
Sigma-Aldrich
四氰基铂(II)酸钾 水合物
98%
别名:
钾铂(II)氰化物 水合物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$252.00
$252.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$252.00
About This Item
线性分子式:
K2Pt(CN)4 · xH2O
CAS号:
分子量:
377.34 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$252.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
表单
crystalline
SMILES字符串
[K+].[K+].[H]O[H].N#C[Pt--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.H2O.Pt/c4*1-2;;;;/h;;;;;;1H2;/q;;;;2*+1;;-2
InChI key
UOYADQDUIFNDDF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形图
Skull and crossbonesEnvironment
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
补充剂危害
储存分类代码
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)