Merck
279390
Sigma-Aldrich
乙酸乙酯-2-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$814.00
$814.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 G
$814.00
About This Item
线性分子式:
13CH3CO2CH2CH3
CAS号:
分子量:
89.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$814.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
蒸汽密度
3 (vs air)
质量水平
蒸汽压
73 mmHg ( 20 °C)
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
expl. lim.
11.4 %
折射率
n20/D 1.372 (lit.)
沸点
76-77 °C (lit.)
mp
-84 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CCOC([13CH3])=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2+1
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-VQEHIDDOSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
26.6 °F - closed cup
闪点(°C)
-3 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)