Merck
277134
Sigma-Aldrich
联苯钠
in 2-ethoxyethyl ether
别名:
联苯钠络合物 溶液, 联苯钠
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
20 X 15 ML
$340.00
$340.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
20 X 15 ML
$340.00
About This Item
线性分子式:
C6H5C6H5 · Na
CAS号:
分子量:
177.20
Beilstein:
3989646
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$340.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
蒸汽密度
5.6 (vs air)
表单
liquid
反应适用性
reagent type: reductant
包装
pk of 20 × 15 mL
浓度
in 2-ethoxyethyl ether
密度
1.1 g/mL at 25 °C
官能团
phenyl
SMILES字符串
[Na]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.Na/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;/h1,3-10H;
InChI key
UUNVZHGYJSUMDC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
联苯钠试剂用于断裂有机化合物和生物样品中的共价氟键。用分光光度法或用氟离子电极测定释放的氟离子。[1][2]
象形图
CorrosionEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Sodium biphenyl method for determination of covalently bound fluorine in organic compounds and biological materials.
Venkateswarlu P.
Analytical Chemistry, 54(7), 1132-1137 (1982)
Determination of organically bound fluorine using sodium biphenyl reagent and a fluoride?specific ion electrode.
Jones BC, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 60(7), 1036-1039 (1971)