Merck
276251
Sigma-Aldrich
Hydroquinone diacetate
98%
别名:
1,4-Diacetoxybenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CO2)2C6H4
CAS号:
分子量:
194.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
121-123 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)Oc1ccc(OC(C)=O)cc1
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)