Merck
276138
Sigma-Aldrich
二甲基十八烷基硅烷
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$92.50
$92.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$92.50
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)17SiH(CH3)2
CAS号:
分子量:
312.65
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$92.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[SiH](C)C
InChI
1S/C20H44Si/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(2)3/h21H,4-20H2,1-3H3
InChI key
ZXFNVHQEUQDKSZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)