Merck
27477
Sigma-Aldrich
(-)-β-香茅烯
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(R)-(-)-3,7-二甲基-1,6-辛二烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18
CAS号:
分子量:
138.25
Beilstein:
1719875
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
等级
technical
方案
≥90% (sum of enantiomers, GC)
旋光性
[α]20/D −7.0±2°, neat
折射率
n20/D 1.439
沸点
~155 °C (lit.)
密度
0.761 g/mL at 20 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[C@H](CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C10H18/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7,10H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
InChI key
FUDNBFMOXDUIIE-JTQLQIEISA-N
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
100.4 °F - closed cup
闪点(°C)
38 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)